Få mere at vide
Potassium chloride, ultra dry, 99.998% (metals basis)
Beskrivelse
Den vigtigste anvendelse af kaliumchlorid er til fremstilling af gødning. Det finder anvendelse i medicin som et elektrolyttilskud og til behandling af hypokaliæmi (en tilstand, hvor kaliumniveauet vil være lavt i blodet) med dets farmaceutiske præparat. Desuden finder det anvendelse som flusmiddel ved svejsning og metalstøbning. Det er nyttigt i vandblødgøringsenheder, visse afisningsprodukter og kalibrering af strålingsovervågningsudstyret. Det finder anvendelse som en scotofor i mørkesporede CRT'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1500°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Smeltepunkt | 773°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Perler |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.998% (metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether. |
| IUPAC navn | kalium; chlorid |
| Formel vægt | 74.55 |
| Vis mere |