Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | KCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 74.55g/mol |
| Procent renhed | ≥99.99% (metals basis) |
| Grad | TraceSELECT |
| Tæthed | 1.98g/mL at 25°C |