Få mere at vide
Potassium Chloride, TraceSELECT™, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15620800 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15620800 100 g 100g
15630800 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15620800 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 05257100G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
Mængde 100 g
Lineær formel KCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 74.55g/mol
Procent renhed ≥99.99% (metals basis)
Grad TraceSELECT
Tæthed 1.98g/mL at 25°C