Få mere at vide
Kaliumchlorid, spektroskopikvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491557
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15491557 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 15491557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039795.22
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7447-40-7 | CLK | 74,55 g/mol
Det bruges til at genopbygge elektrolytter og genoprette vandelektrolytbalancen til behandling af hypokaliæmi. Det bruges også i buffere, gødning og sprængstoffer og finder nyttige fordele inden for medicin, videnskabelige anvendelser og fødevareforarbejdning. Det spiller en vigtig rolle for ekstraktion og solubilisering af proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 1500 °C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 773 °C
CAS 7447-40-7
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.49
Udseende Hvidt Pulver
Tæthed 1,984 g/cm3 ved 20 °C
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, glycerol, alkalier. Uopløselig i æteren.
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74.55
Grad Spektroskopi