Få mere at vide
Potassium chloride solution, MilliporeSigma™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride solution |
| CAS | 7447-40-7 |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 250 mL |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Tæthed | 1.13g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | ClK |
| MDL nummer | MFCD00011360 |
| Synonym | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Kaliumchloridopløsning 3 mol/l