Få mere at vide
Kaliumchlorid ledningsevne standard, 84 μS, Chem-Lab
Artikelnummer. 11910339
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11910339
Brand: Chem-Lab CL03.1150.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kalibrerer ledningsevnemåleudstyr. Kaliumchlorid ledningsevne standard, μ84 S, Chem-Lab er præcist koncentreret til et specifikt LF-elektrolytkonduktivitetsniveau for at kalibrere og verificere ydeevnen af konduktivitetsmålere og sonder.
Brug af konduktivitetsstandard sikrer, at instrumenterne er korrekt kalibreret til nøjagtige aflæsninger. Ved at placere sonder i en løsning med en identificeret overførselsevne kan udstyrsindstillingerne justeres før testning. KCl-løsninger bruges til at kalibrere konduktivitetsinstrumenter, der aflæser direkte i mikrosiemens eller millisiemens. Kaliumchlorid er et meget stabilt salt og er en international kalibreringsstandard for ledningsevnemåling.
Tekniske data
CAS 7447-40-7
Lugt Odorless
Tæthed 1.00g/mL
Ledningsevne 84.0μS at 25°C,
75.8μS at 20°C (±1%)
Fysisk form Væske
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Farve Farveløs
pH ±5
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløselighed Soluble
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn kalium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74.56g/mol