Få mere at vide
3M Kaliumchlorid med AgCl, elektrodefyldningsopløsning, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Beskrivelse
En god elektrolyt skal opfylde en række betingelser: ækvitransferensen af kation/anion-kombinationen bør være så tæt som muligt på at være ækvimobil, have konstant chloridaktivitet, være af høj elektrisk ledningsevne og så ikke-kemisk reaktiv som muligt.
Kaliumchlorid (KCl) opfylder alle disse betingelser i større eller mindre grad, og er den foretrukne fyldningsopløsning i enten potentiometriske titreringer eller direkte pH-, redox- eller ionmålinger, hvor der anvendes sølv/sølvchlorid eller calomel referenceelektroder. 3M KCl er passende, hvor arbejdstemperaturen er mindst 20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 3 mol/L, Saturated with AgCl |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 mL |
| Løsningstype | Electrode Filling |
| IUPAC navn | potassium chloride |