Få mere at vide
3M Kaliumchlorid med AgCl, elektrodefyldningsopløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11593162 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11593162
Brand: Reagecon EFS3AC
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til genopfyldning eller udskiftning af referenceelektrolyt i sølv/sølvklorid eller kalomel referenceelektroder. 3M Kaliumchlorid med AgCl, elektrodefyldningsopløsning, Reagecon™ er den foretrukne fyldeopløsning i enten potentiometriske titreringer eller direkte pH-, redox- eller ionmålinger.
En god elektrolyt skal opfylde en række betingelser: ækvitransferensen af kation/anion-kombinationen bør være så tæt som muligt på at være ækvimobil, have konstant chloridaktivitet, være af høj elektrisk ledningsevne og så ikke-kemisk reaktiv som muligt.
Kaliumchlorid (KCl) opfylder alle disse betingelser i større eller mindre grad, og er den foretrukne fyldningsopløsning i enten potentiometriske titreringer eller direkte pH-, redox- eller ionmålinger, hvor der anvendes sølv/sølvchlorid eller calomel referenceelektroder. 3M KCl er passende, hvor arbejdstemperaturen er mindst 20 °C.
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7, 7783-90-6
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Koncentration 3 mol/L, Saturated with AgCl
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
Løsningstype Electrode Filling
IUPAC navn potassium chloride