Få mere at vide
Potassium Chloride Solution 4M, Pure, Electrode Filling Solution with Silver Chloride, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10070180 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
Emballage:
Amber glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 10070180
Brand: Fisher Chemical J/2984/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
CAS 7447-40-7
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 100 mL
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium;chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Emballage Amber glass bottle