Få mere at vide
Kaliumchloridopløsning 3M , Ren, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10358383 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Plastbeholder
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10358383 1 L Plastbeholder 1 L
1 options
Artikelnummer. 10358383 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. J/2892/15
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
ClK, CAS-nummer-7447-40-7, slow-k, kaliumchlorid, muriat af kaliumchlorid, klor-con, enseal, sylvite, klotrix, kaliumchlorid kcl, kalitabs, chlorvescerende, 1L, CHEBI:32588, Udesignet, WCUXLLCUKKKMVCT, potassium-SAKKVFVCT,OQLCCUKKVVCT; 11360, 74.548, Plastbeholder, flydende, 4873, [Cl-].[K+]
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7447-40-7
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn kalium; chlorid
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Grad Ren
Emballage Plastbeholder