Få mere at vide
Kaliumchloridopløsning, 3M , SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Kaliumchloridopløsning 3 mol/l, steriliseret 250 ml
- Til genopfyldning eller udskiftning af referenceelektrolytten
- I 250 ml DURAN™ glasflasker
- Yderligere løsninger og andre emballageenheder på forespørgsel
- Type: 3 mol/l KCI
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | −9.7°C |
| Kogepunkt | 106.3°C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.13g/cm3 |
| Koncentration | 3 M |
| pH | 7 |
| Mængde | 250 mL |
| Løsningstype | Potassium Chloride |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | DURAN™ Flaske |
| Vis mere |