Få mere at vide
Potassium Chloride Saturated Solution, Pure, Electrode Filling Solution, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-8825001 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
100 mL
250 mL
Emballage:
Amber Glass Bottle
HDPE Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
0.25 L
1 L
100ml
Artikelnummer. 10744181
Brand: Fisher Chemical J/2983/05
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 106°C
Fysisk form Liquid
Mængde 100 mL
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
IUPAC navn potassium;chloride
Emballage Amber Glass Bottle