Få mere at vide
Kaliumchlorid, reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11304264
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304264 250 g 250g
11324264 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11304264 Leverandør Scharlab Leverandørnr. PO02000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i analytisk kemi, som laboratoriereagens, til fotografering, i bufferopløsninger og som elektrolyt til batterier.
  • Synonym: Klorkalium
  • Molekylformel: KCl
  • Molmasse: 74,56 g/mol
  • CAS: 7447-40-7
  • EIN ECS nr.: 231-211-8
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1413°C
Smeltepunkt 773°C
pH 5.5–8.0 (5%, water)
Mængde 250 g
Formel vægt 74.56g/mol
Procent renhed 99.5% min (argentometric)
Grad Reagens