Få mere at vide
Kaliumchlorid, puris. pa, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683320 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25kg
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15683320
Brand: Honeywell-Fluka 312485KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. EUR, 99,5-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
Navn note Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Mængde 5 kg
Lineær formel KCl
FN nummer NONH for all modes of transport
IUPAC navn potassium chloride
Formel vægt 74.55g/mol
Procent renhed 99.5 to 100.5%
Grad puriss. pa
Tæthed 1.98g/mL at 25°C