Få mere at vide
Kaliumklorid, puriss. p.a., Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| Navn note | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | KCl |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| IUPAC navn | potassium chloride |
| Formel vægt | 74,55 g/mol |
| Procent renhed | 99,5 til 100,5 % |
| Grad | puriss. pa |
| Tæthed | 1,98 g/ml ved 25 °C |