Få mere at vide
Potassium chloride, Puratronic™, 99.997% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407727
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11366977
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010839.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Den vigtigste anvendelse af kaliumchlorid er til fremstilling af gødning. Det finder anvendelse i medicin som en elektrolytgenopfylder og til behandling af hypokaliæmi med dets farmaceutiske præparat, en tilstand, hvor kaliumniveauet vil være lavt i blodet. Desuden finder det anvendelse som flusmiddel ved svejsning og metalstøbning. Det er nyttigt i vandblødgøringsenheder, visse afisningsprodukter og kalibrering af strålingsovervågningsudstyret. Det finder anvendelse som en scotofor i mørkesporede CRT'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1500°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 773°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.997% (metals basis)
Opløselighedsinformation Freely soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formel vægt 74.55
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White Powder/crystalline/beads
Tæthed 1.984