Få mere at vide
Potassium chloride, Optical Grade
Artikelnummer. p-7049755
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11318017
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022109.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Kaliumchlorid er et salt, der almindeligvis anvendes til fremstilling af fosfatbufret saltvand og til ekstraktion og solubilisering af proteiner. Det er en god kaliumkilde. Bruges også i den hypotoniske KCl-propidiumiodid-protokol til univariat analyse af metafasekromosomer; dissociation af eukaryote ribosomer til underenheder ved høje koncentrationer af kalium (0,3-1,0 M); fremstilling af mitokondrier, giver en ionisk osmotisk støtte til de væv, der antager en gelatinøs konsistens ved homogenisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1500°C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 773°C
Fysisk form Broken Crystals
Mængde 25 g
Merck Index 14,7621
Opløselighedsinformation Soluble in water (340mg/ml at 20°C),alcohol and ethanol (1g/250 mL). Insoluble in ether,and acetone.
Formel vægt 74.55
Grad Optisk
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 1.984 g/mL