Få mere at vide
Potassium chloride, Optical Grade
Beskrivelse
Kaliumchlorid er et salt, der almindeligvis anvendes til fremstilling af fosfatbufret saltvand og til ekstraktion og solubilisering af proteiner. Det er en god kaliumkilde. Bruges også i den hypotoniske KCl-propidiumiodid-protokol til univariat analyse af metafasekromosomer; dissociation af eukaryote ribosomer til underenheder ved høje koncentrationer af kalium (0,3-1,0 M); fremstilling af mitokondrier, giver en ionisk osmotisk støtte til de væv, der antager en gelatinøs konsistens ved homogenisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1500°C (sublimation) |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Smeltepunkt | 773°C |
| Fysisk form | Broken Crystals |
| Mængde | 25 g |
| Merck Index | 14,7621 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water (340mg/ml at 20°C),alcohol and ethanol (1g/250 mL). Insoluble in ether,and acetone. |
| Formel vægt | 74.55 |
| Grad | Optisk |
| Lugt | Odorless |
| Vis mere |