Få mere at vide
Potassium chloride, extra pure
Artikelnummer. p-3586477 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10404385
Brand: Thermo Scientific Acros 193780010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn kalium; chlorid
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1420.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 770.0°C
Farve Hvid
pH 5.0 to 8.5 (5%, H2O, 25°C)
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 1 kg
Lineær formel KCl
Fieser 06,480
Merck Index 15, 7742
Opløselighedsinformation Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Formel vægt 74.54
Procent renhed ≥99.0%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske