Specifications
| Kogepunkt | 1420,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Smeltepunkt | 770,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,0 til 8,5 (5%, H2O, 25 °C) |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 5 kg |
| Lineær formel | KCl |
| Fieser | 06,480 |
| Merck Index | 15, 7742 |
| Show More |