Få mere at vide
Potassium Chloride, Extra Pure, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10355810 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
5kg
Artikelnummer. 10355810
Brand: Fisher Chemical P/4240/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ClK, CAS Number-7447-40-7, enseal, potassium chloride kcl, kalitabs, potassium chloride, muriate of potash, chlorvescent, klotrix, klor-con, slow-k, sylvite, 500g, 1420 deg.C, CHEBI:32588, White, 74.54g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, potassium;chloride, 770 deg.C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1420°C
Smeltepunkt 770°C
Farve White
pH 6
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
IUPAC navn potassium chloride
Formel vægt 74.54g/mol
Grad Extra Pure
Emballage Plastic powder jar