Få mere at vide
Kaliumchlorid, krystal, USP - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578074 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15578074
Brand: Avantor J.T.Baker 304601
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
Fysisk form Krystaller
Mængde 500 g
IUPAC navn kalium; chlorid
Formel vægt 74.55
Grad FCC/USP
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 1.99kg