Beskrivelse
ClK, CAS-nummer-7447-40-7, klotrix, muriat af kaliumchlorid, kaliumchlorid kcl, chlorvescent, kalitabs, klor-con, enseal, kaliumchlorid, sylvite, slow-k, 500g, 1420 grader.C, CHEBI:32588,54g, 54g, hvid. WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, kalium;chlorid, 770 grader C, 11360, 74.548
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1420°C |
| Smeltepunkt | 770°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Mængde | 5 kg |
| Formel vægt | 74.54g/mol |
| Emballage | Plastfad |