Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchlorid, til biokemi
Artikelnummer. p-4440151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 15700879
Brand: Thermo Scientific Chemicals 418205000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn kalium; chlorid
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1420.0°C
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 770.0°C
Mængde 500 g
Lineær formel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Opløselighedsinformation (1 M in water) Clear colorless
Formel vægt 74.54
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske