Få mere at vide
Kaliumchlorid, BAKER, J.T. Baker™
Artikelnummer. p-7220828 Shop alle J.T.Baker produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10112410
Brand: JT Baker 0509.0500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1420°C (1013 hPa)
Smeltepunkt 773°C
Mængde 500 g
Emballage Plastflaske til faste stoffer
Tæthed 1.98 g/cm³ (20°C)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium Chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium Chloride