Få mere at vide
Potassium chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15698020
Potassium chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15698020 Shop alle Honeywell Fluka produkter
25 g, 25g
Mængde:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Pakningsstørrelse:
12kg
1kg
2.5kg
25g
500g
5kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15698020
Brand: Honeywell-Fluka P391125G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
ACS Reagent, 99.0-100.5%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Mængde 25 g
Lineær formel KCl
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 74.55g/mol
Procent renhed 99 to 100.5%
Grad ACS Reagent
Tæthed 1.98g/mL at 25°C
Faresætning
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Potassium chloride, ACS Reagent, Honeywell Fluka™ >