Få mere at vide
Kaliumchlorid, ACS, 99,0-100,5 %
Artikelnummer. 15490997
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490997 250 g 250g
11347337 1 kg 1kg
11337337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490997 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011595.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
I bufferopløsning, elektrodeceller, fotografi, laboratoriereagens, gødning, spektroskopi | CAS: 7447-40-7 | ClK | 74,55 g/mol
Kaliumchlorid bruges til at genopbygge elektrolytter og genoprette vandelektrolytbalancen ved behandling af hypokaliæmi. Det bruges også i buffere, gødning og sprængstoffer og finder anvendelse i medicin, videnskabelige applikationer og fødevareforarbejdning. Det spiller en vigtig rolle for ekstraktion og solubilisering af proteiner. Det fungerer som et brandslukningsmiddel i bærbare ildslukkere og ildslukkere på hjul. Det kan bruges som blødgøringsenhed i husholdningsvand, som er et alternativ til natriumklorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • I bufferopløsning, elektrodeceller, fotografering, laboratoriereagens, gødning, spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1500 °C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 773 °C
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99,0 til 100,5 %
Tæthed 1.984 g/mL
Merck Index 14,7621
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, glycerol og alkalier; Let opløselig i alkohol og uopløselig i æter.
IUPAC navn potassium chloride
Formel vægt 74.55
Procent renhed 99,0 til 100,5 %
Grad ACS