Få mere at vide
Kaliumklorid, 99%
Artikelnummer. 11459133
Skift visning
Mængde:
1000 g
25,000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
25000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459133 5000 g -
11444783 1000 g 1000g
11469133 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459133 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11662.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1156.73 DKK
    1040.65 DKK / 5000g
    Spare 116.08 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74,55 g/mol
Den vigtigste anvendelse af kaliumchlorid er til fremstilling af gødning. Det finder anvendelse i medicin som en elektrolytgenopfylder og til behandling af hypokaliæmi med dets farmaceutiske præparat, en tilstand, hvor kaliumniveauet vil være lavt i blodet. Desuden finder det anvendelse som flusmiddel ved svejsning og metalstøbning. Det er nyttigt i vandblødgøringsenheder, visse afisningsprodukter og kalibrering af strålingsovervågningsudstyret. Det finder anvendelse som en scotofor i mørkesporede CRT'er.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Hovedanvendelsen af kaliumchlorid er til fremstilling af gødning. Det finder anvendelse i medicin som en elektrolytgenopfylder og til behandling af hypokaliæmi med dets farmaceutiske præparat, en tilstand, hvor kaliumniveauet vil være lavt i blodet. Desuden finder det anvendelse som flusmiddel ved svejsning og metalstøbning. Det er nyttigt i vandblødgøringsenheder, visse afisningsprodukter og kalibrering af strålingsovervågningsudstyret. Det finder anvendelse som en scotofor i mørkesporede CRT'er.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløseligt i ether.
Bemærkninger
Hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1500 °C (sublimation)
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 773 °C
Mængde 5000 g
Merck Index 14,7621
Opløselighedsinformation Frit opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol. Uopløselig i æteren.
Formel vægt 74.55
Procent renhed 99%
Lugt Lugtfri
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 1.984