Få mere at vide
Kaliumchlorid, 99%, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11497192 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 11497192
Brand: MP Biomedicals 0215194401
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
CAS 7447-40-7
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74.55