Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,4 til 8,6 (5% soln ved 25 °C) |
| Fysisk form | Crystalline Powder and/or Crystals |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Lineær formel | KCl |
| Fieser | 06,480 |
| Merck Index | 15, 7742 |
| IUPAC navn | kalium; chlorid |
| Vis mere |