Tekniske data
| Kogepunkt | 1420,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Smeltepunkt | 770,0 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5,4 til 8,6 (5% soln ved 25 °C) |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 25 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 99,0 til 100,5 % (Argentometri) |
| Lineær formel | KCl |
| Vis mere |