Tekniske data
| Kogepunkt | 1420,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Smeltepunkt | 770,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Lineær formel | KCl |
| Fieser | 06,48 |
| Vis mere |