Få mere at vide
Kaliumchlorid, 99,999 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 10311240 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10311240 25 g Plastflaske 25g
10453150 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10311240 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 268960250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 DKK
    895.54 DKK / 25g
    Spare 29.46 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74,55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 1420,0 °C
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Smeltepunkt 770,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel KCl
Fieser 06,48
Merck Index 15,7742
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 340 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, uopløselig i ether og acetone
IUPAC navn potassium chloride
Formel vægt 74.54
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Plastflaske