Få mere at vide
Melford Kaliumchlorid
Artikelnummer. 30018708
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30018708 5 kg -
30018707 2.5 kg 2.5kg
30018706 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018708 Leverandør Melford Leverandørnr. P410005000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • CAS-nummer: 7447-40-7
  • Molekylformel: KCl
  • Molekylvægt: 74,6
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chloride
CAS 7447-40-7
Mængde 5 kg
Molekylær formel KCl