Få mere at vide
Melford Kaliumchlorid
Beskrivelse
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
- CAS-nummer: 7447-40-7
- Molekylformel: KCl
- Molekylvægt: 74,6
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium Chloride |
| CAS | 7447-40-7 |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | KCl |