Få mere at vide
Kaliumchlorid, 3mol/l opløsning, til påfyldning af elektroder, Scharlab
Artikelnummer. 11344264
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11344264 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11344264 Leverandør Scharlab Leverandørnr. PO02050250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00 DKK
    230.32 DKK / 250ml
    Spare 359.68 DKK
    60% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Anvendes til påfyldning af elektroder i elektroanalyse, i analytisk kemi og som laboratoriereagens.
  • Molekylformel: KCl
  • Molmasse: 74,56 g/mol
  • CAS: 7447-40-7
  • EIN ECS nr.: 231-211-8
Tekniske data
CAS 7447-40-7
Mængde 250 mL
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74,56 g/mol
Tæthed 1,13 g/cm3