Få mere at vide
Kaliumchlorid 3M/l + AgCl, Chem Lab™
Artikelnummer. 11935068
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 11935068
Brand: Chem-Lab CL03.1105.0250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Elektrolitfyldningsopløsning til pH-elektroder.
  • Molekylformel: KCl-H20 AgCl mættet
  • Molær masse: 74,56 g/mol
  • CAS: 7447-40-7
Tekniske data
CAS 7447-40-7
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Molekylær formel ClK
MDL nummer MFCD00011360
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74.56g/M
Tæthed 1.13g/mL