Få mere at vide
Potassium chloride, 3M aq. soln.
Artikelnummer. p-4824888
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 11335677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043398.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
For Refilling Calomel Electrodes | CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Til genopfyldning af calomel-elektroder Kaliumchlorid, 3M aq. opløsning bruges til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Analyseprocentområde 3M
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 74.55
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Potassium chloride: 23%; Water: 77%
Lugt Odorless
Damptryk 17mm Hg at 20°C