Få mere at vide
Potassium chloride, 3M aq. soln.
Artikelnummer. 11345677
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 11345677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043398.K2
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For Refilling Calomel Electrodes | CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Til genopfyldning af calomel-elektroder Kaliumchlorid, 3M aq. opløsning bruges til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7, 7732-18-5
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Analyseprocentområde 3M
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 74.55
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Potassium chloride: 23%; Water: 77%
Lugt Odorless
Damptryk 17mm Hg at 20°C