Få mere at vide
Kaliumchlorid, 3M aq. soln.
Artikelnummer. 11335677
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335677 250 mL 250ml
11345677 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11335677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043398.AK
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Til genopfyldning af kalomelelektroder | CAS: 7447-40-7 | ClK | 74,55 g/mol
Til genopfyldning af calomel-elektroder Kaliumchlorid, 3M aq. opløsning bruges til volumetrisk analyse i laboratorier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7447-40-7 , 7732-18-5
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL
Analyseprocentområde 3M
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Formel vægt 74.55
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Potassium chloride: 23%; Water: 77%
Lugt Lugtfri
Damptryk 17 mm Hg ved 20 °C
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.