Få mere at vide
Kaliumchlorid, 1 mil. aq. soln.
Beskrivelse
Kaliumchlorid 1M opløsning bruges som ledende standard og som elektrolyt i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Lineær formel | KCl |
| Koncentration | 1 M vandig opløsning |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Formel vægt | 74.55 |
| Mængde | 100 mL |
| Fysisk form | Væske |