Få mere at vide
Kaliumklorid, 1M aq. soln., RNAse-frit
Beskrivelse
Det kan anvendes til fremstilling af phosphatbufret saltvand og til ekstraktion og solubilisering af proteiner. Denne løsning bruges i en række biologiske anvendelser, herunder DNA- og RNA-isoleringsteknikker. Bruges også til at etablere en konstant ionstyrke i en prøveopløsning. pH: 5,0-8,0 (25 C, °1 M in H2O )
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det kan bruges til fremstilling af fosfatbufret saltvand og til ekstraktion og solubilisering af proteiner. Denne løsning bruges i en række biologiske anvendelser, herunder DNA- og RNA-isoleringsteknikker. Bruges også til at etablere en konstant ionstyrke i en prøveopløsning. pH: 5,0-8,0 (°25 C, 1 M in H2O )
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Navn note | RNAse-fri |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 mL |
| Lineær formel | KCl |
| Opløselighedsinformation | Ikke blandet i vand. |
| IUPAC navn | potassium chloride |
| Formel vægt | 74.55 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M aq. soln. |