Få mere at vide
Potassium chloride, 0.0765M, Conductivity Standard Artikelnummer.: 11305447
Potassium chloride, 0.0765M, Conductivity Standard
Artikelnummer. 11305447
4 L, 4 L
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 11305447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042695.K7
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMIL [Cl-].[K+]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride Conductivity Standard
Navn note 10000μmho at 25°C
Lugt Odorless
Fysisk form Væske
Koncentration 0.0765 M
IUPAC navn kalium; chlorid
Mængde 4 L
Formel vægt 74.55
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerT26L507 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/07/2025 Artikelnummer042695.AP,042695.K2,042695.K7
PartinummerT03L503 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato01/07/2025 Artikelnummer042695.AP,042695.K2,042695.K7
PartinummerP26L519 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer042695.AP,042695.K2,042695.K7
PartinummerQ19L524 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer042695.AP,042695.K2,042695.K7
PartinummerQ19L523 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer042695.AP,042695.K2,042695.K7
RUO– Kun brug til forskning
Product Content Correction
Product Title
Potassium chloride, 0.0765M, Conductivity Standard >