Få mere at vide
Potassium chloride, 0.0375M, Conductivity Standard
Artikelnummer. 11306149
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Artikelnummer. 11306149
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042694.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7447-40-7 | ClK | 74.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7447-40-7
Molekylær formel ClK
Molekylvægt (g/mol) 74.55
MDL nummer MFCD00011360
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC navn potassium chloride
SMIL [Cl-].[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium chloride Conductivity Standard
Navn note 5000μmho at 25°C
Lugt Odorless
Fysisk form Væske
Koncentration 0.0375 M
Mængde 500 mL
Formel vægt 74.55