Få mere at vide
Potassium chloride, 0.010M, Conductivity Standard
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Beskrivelse
Kaliumchlorid 0,010M opløsning bruges som ledende standard og som elektrolyt i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Navn note | 1413μmho at 25°C |
| Lugt | Odorless |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Analyseprocentområde | 0.010M |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Miscible with water |
| IUPAC navn | kalium; chlorid |
| Mængde | 4 L |
| Vis mere |