Få mere at vide
Kaliumchlorid, 0,010M, ledningsevnestandard
Beskrivelse
Kaliumchlorid 0,010M opløsning bruges som ledende standard og som elektrolyt i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Navn note | 1413 μmho ved 25 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Tæthed | 1g/cm3 ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 0.010M |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| IUPAC navn | kalium; chlorid |
| Mostrar más |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.