Få mere at vide
Kaliumchlorid, 0,010M, ledningsevnestandard
Beskrivelse
Kaliumchlorid 0,010M opløsning bruges som ledende standard og som elektrolyt i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride |
| Navn note | 1413 μmho ved 25 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Damptryk | 23 hPa (17 mm Hg) ved 20 °C |
| Analyseprocentområde | 0.010M |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Farveløs |
| Opløselighed | Blandet med vand |
| IUPAC navn | potassium chloride |
| Mængde | 500 mL |
| Vis mere |