Få mere at vide
Kaliumchlorid, 0,005M, ledningsevnestandard, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
500 mL
1 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
4 L
500ml
Beskrivelse
Kaliumchlorid 0,0005M opløsning anvendes som ledende standard og som elektrolyt i analytisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Potassium chloride Conductivity Standard |
| Navn note | 718μmho at 25°C |
| Lugt | Odorless |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.005 M |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Mængde | 4 L |
| Formel vægt | 74.55 |