Få mere at vide
Kaliumklorat, Solstice
Artikelnummer. 15623320
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
25 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15623320 500 g 500g
15603320 100 g 100g
15613320 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15623320 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 31247500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    765.00 DKK
    678.30 DKK / 500g
    Spare 86.70 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3811-04-9
Molekylær formel ClKO3
Molekylvægt (g/mol) 122.55
MDL nummer MFCD00011361
InChI nøgle VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC navn kalium; chlorat
SMIL [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Potassium Chlorate
Navn note Reag. Ph. Eur.
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Lineær formel KClO3
FN nummer 1485
Formel vægt 122,55g/mol
Procent renhed ≥99%
Grad ACS/puriss. pa