Få mere at vide
Kaliumchlorat, ACS, 99,0% min
Artikelnummer. 11327958
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327958 2 kg 2kg
11317958 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036494.A3
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 3811-04-9 | ClKO3 | 122,55 g/mol
Det bruges til tekstiltryk og farvning, som desinfektionsmiddel, til fremstilling af anilinsort og andre farvestoffer. Det kan bruges som en kilde til ilt og også bruges i pyroteknik og kemi demonstrationer. Kaliumchlorat er nyttigt til blomstringen af dimocarpus longan og er en yderst effektiv metode til frugtproduktion uden for sæsonen. Kaliumchlorat-osmiumtetroxidoxidationssystem har en nyttig anvendelse til syntese af alfa-dicarbonylderivater af acetyleniske forbindelser og 2,3-dihydroxy-1,4-dion fra en 2,5-dialkylfuran.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3811-04-9
Molekylær formel ClKO3
Molekylvægt (g/mol) 122.55
MDL nummer MFCD00011361
InChI nøgle VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC navn kalium; chlorat
SMIL [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Tekniske data
Kogepunkt 400 °C (dekomponering)
Kemisk navn eller materiale Potassium chlorate
Smeltepunkt 368 °C
Navn note Til analyse ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 kg
Følsomhed Hygroskopisk
Analyseprocentområde 99.0%
Tæthed 2.32 g/mL
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, glycerol. Uopløseligt i alkohol.
Formel vægt 122.55
Grad ACS-reagens